Snijbestendige handschoenen, PU800
Leverancier: Marigold (Ansell)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1872E01000 1872E02000 1872E03000 1872E04000
MARG1872E01000EA 0 EUR
MARG1872E01000 MARG1872E02000 MARG1872E03000 MARG1872E04000
Snijbestendige handschoenen, PU800
Handschoenen
This seamless polyethylene High Tenacity/polyester knitted liner features a PU coating on the palm. It provides excellent abrasion and blade cuts resistance.
  • Fijne en elastische steken voor uitstekend comfort
  • Latex gebreide manchet voor een nauwsluitende pasvorm
  • Hoge flexibiliteit en beweeglijkheid voor een optimaal gebruikscomfort
Ideaal voor de hantering met fijne vingergevoeligheid, de hantering van scherpe voorwerpen, installatie- en montagewerkzaamheden, kwaliteitscontrole, de auto- en glasindustrie.
EN 388 (4342), Cat. II
Certificaten: EN 388 (4342), Cat. II