Gelaatsscherm, Peltor™ MultiVisor™-systeem V4F
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Peltor™ MultiVisor™
MMMAV4FEA 31.6 EUR
MMMAV4F
Gelaatsscherm, Peltor™ MultiVisor™-systeem V4F
Gelaatsschermen
Helder PC vizier met zonnekap. Compatibel met alle Peltor™-helmen.
  • Extreem slagvast helder vizier
  • Gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat met uitstekende slag- en krasbestendigheid
  • Geschikt voor combinatie met helmen
Temperatuurbereik: −40...+130 °C
Dikte: 1 mm
Gewicht: 110 g