Oorkappen voor lashelmen, Peltor™ H505B
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Peltor™
MMMAH505BEA 63.9 EUR
MMMAH505B
Oorkappen voor lashelmen, Peltor™ H505B
Oorkappen Lawaaiwerende oorkappen
Deze oorkappen voor lashelmen met nekband zijn ontworpen voor gebruik met laskappen, met name de 3M™ Speedglass™ 9100.
  • Zachte oorschelpen gevuld met vloeistof voor meer comfort
  • Het ontwerp van de nekband verbetert de compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Royale ruimte onder de oorkappen helpt de opbouw van warmte en zweet te verminderen
  • Zachte, brede oorschelpen garanderen een optimale afdichting en lage druk voor uitstekend comfort
  • Kussens en inzetstukken zijn eenvoudig te vervangen en schoon en hygiënisch te houden
De oorkappen bieden matige isolatie, wat voldoende is voor de meeste lastoepassingen.
SNR 26 dB
Certificaten: EN 352-1:2002