Zwavelzuur 95 - 98% 95-98 ACS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
0499-100MLEA 54.3 EUR
0499-100ML 0499-500ML
Zwavelzuur 95 - 98% 95-98 ACS
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Ammonium <0.0002%
Arsenic ≤0.01 ppm
Chloride ≤0.00002%
Colour (APHA) ≤10
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001%
Iron ≤0.00002%
Mercury ≤5 ppb
Nitrate ≤0.00005%
Purity 95 – 98%
Residue on Ignition ≤0.0005%
Substances Reducing Permanganate ≤0.0002%
Specificaties
Environmentally Preferable