3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H26526.03
H26526.06
H26526.03EA
89.2
EUR
H26526.03
H26526.06
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 706786-42-7
Molecular Formula: C8H7BrF2O
Formula Weight: 237.04
Melting Point: 39-42°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115916
Formule:
C₈H₇BrF₂O Smeltpunt: 39…42 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115916 CAS nummer: 706786-42-7 UN: 3261 ADR: 8,II |