3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H26116.MD
H26116.03
H26116.MDEA
43.7
EUR
H26116.MD
H26116.03
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 331-61-3
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
Odour: Pungent
Melting Point: 44-46°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00671768
Formule:
C₈H₈BrFO Smeltpunt: 44…46 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00671768 CAS nummer: 331-61-3 UN: 3261 ADR: 8,II |