N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10), Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
693021-100 693021-25 693021-5
693021-100EA 2170 EUR
693021-100 693021-25 693021-5
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10), Millipore®
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Formule: C₁₅H₃₃NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036908
CAS nummer: 15163-36-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable