N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
DG054 DG055
DG054EA 149 EUR
DG054 DG055
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Formule: C₁₅H₃₃NO₃S
MW: 307.4924 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036908
CAS nummer: 15163-36-7