N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
20761.02
20761.03
SERA20761.02EA
0
EUR
SERA20761.02
SERA20761.03
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Formule:
C₁₇H₃₇NO₃S MW: 335.55 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036909 CAS nummer: 14933-08-5 EINECS: 239-002-3 UN: 3261 ADR: 8 II |