N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
693017-100 693017-25 693017-5 693017-500GM
693017-100EA 2160 EUR
693017-100 693017-25 693017-5 693017-500GM
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Millipore®
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Formule: C₁₉H₄₁NO₃S
MW: 363.5988 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036910
CAS nummer: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9