N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DG058 DG059
DG058EA 149 EUR
DG058 DG059
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Formule: C₁₉H₄₁NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036910
CAS nummer: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9