3,3-Dimethylglutaric anhydride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25286.06 B25286.14
B25286.06EA 36.6 EUR
B25286.06 B25286.14
3,3-Dimethylglutaric anhydride ≥97%
3,3-Dimethylglutaric anhydride
Purity: 97% CAS No.: 4160-82-1 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.15 Melting Point: 122-126° Boiling Point: 181°/25mm MDL No.: MFCD00006684
Formule: C₇H₁₀O₃
Kookpunt: 181 °C (25 mmHg)
Smeltpunt: 122…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006684
CAS nummer: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1