AMPSO
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulphonic acid
7159.1 7159.2
ROTH7159.1EA 0 EUR
ROTH7159.1 ROTH7159.2
AMPSO
AMPSO
Formule: C₇H₁₇NO₅S
MW: 227.28 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041777
CAS nummer: 68399-79-1
EINECS: 269-991-7