AMPSO sodium salt
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt
7014.1 7014.2
ROTH7014.1EA 0 EUR
ROTH7014.1 ROTH7014.2
AMPSO sodium salt
AMPSO sodium salt
Formule: C₇H₁₆NNaO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067500
CAS nummer: 102029-60-7