trans-Cinnamonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 1885-38-7
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.6020
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 253-254°
MDL No.: MFCD00001930
Formule:
C₉H₇N Kookpunt: 253…254 °C Smeltpunt: 18…20 °C Dichtheid: 1,029 Vlampunt: 126 °C (259 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001930 CAS nummer: 4360-47-8 EINECS: 217-552-5 |