Guanosine
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
24270.02
24270.03
SERA24270.02EA
0
EUR
SERA24270.02
SERA24270.03
Guanosine
Guanosine
Formule:
C₁₀H₁₃N₅O₅ MW: 283.24 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010182 CAS nummer: 118-00-3 EINECS: 204-227-8 |