Uridine
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
08225-1
08225-2
BMOL08225-1EA
0
EUR
BMOL08225-1
BMOL08225-2
Uridine
Uridine
Formule:
C₉H₁₂N₂O₆ MW: 244.20 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006526 CAS nummer: 58-96-8 EINECS: 200-407-5 |