Uridine, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
6680-100 6680-25
6680-100EA 446 EUR
6680-100 6680-25
Uridine, Millipore®
Uridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244.20 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006526
CAS nummer: 58-96-8
EINECS: 200-407-5