5-Bromouridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A18507.01
A18507.03
A18507.01EA
26.3
EUR
A18507.01
A18507.03
5-Bromouridine ≥98%
5-Bromouridine
Purity: 98%
CAS No.: 957-75-5
Molecular Formula: C9H11BrN2O6
Formula Weight: 323.10
Melting Point: 191-193°
MDL No.: MFCD00006528
Formule:
C₉H₁₁BrN₂O₆ Smeltpunt: 191…193 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006528 CAS nummer: 957-75-5 EINECS: 213-486-6 |