Cleanroom doekjes, vochtig, Vertex®
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX49P
TEXWTX49PEA 361 EUR
TEXWTX49P
Cleanroom doekjes, vochtig, Vertex®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
These 100% continuous filament, polyester knit fabric wipes are made in the USA from virgin stock and processed on Texwipe’s hands-free Vertex® manufacturing system. They are pre-wetted to optimal levels with 70% USP-Grade IPA/30% DIW. Ideal for cleaning delicate surfaces.
  • Doekjes voelen zacht aan en hebben een hoog absorptievermogen
  • Lasergesneden randen
  • Driemaandelijks microbieel getest door Agarose Overlay en Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxinetests
  • De doekjes bevatten geen cytotoxische extraheerbare stoffen en zijn pyrogeenvrij
Kleur: Wit