Peristaltische Pompen, 120 series
Leverancier: WATSON MARLOW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
010.6141.R00 010.6131.R00
WATS010.6141.R00EA 0 EUR
WATS010.6141.R00 WATS010.6131.R00
Peristaltische Pompen, 120 series
Pompen Peristaltische pompen
De 120 pompen bieden flexibiliteit voor lage stroom toepassingen. Beschikbaar met een single of met een multi-channel pumphead. Deze kunnen worden gebruikt met een grote verscheidenheid aan Buizen-materialen en groottes. De 120 zal helpen om de opbrengst te maximaliseren op vlak van fermentatie en cellencultuur toepassingen, en is uitermate geschikt voor systemen voor enkelvoudig gebruik. Ultra-compact en stapelbaar voor meerdere feeds zoals pH controle, anti-schuim, voedingsmiddelen en buffer toevoegingen, de 120 biedt de ideale combinatie van grootte en technologie om uw proces te optimaliseren. De nieuwe 120 pomp is uitermate geschikt voor systemen voor enkelvoudig gebruik waarbij geen besmetting geaccepteerd kan worden. Buisjes veranderen zonder hierbij fouten te maken duurt slechts enkele seconden. Hierbij worden de buisjes automatisch vastgeklemd en aangespannen om herhaaldelijke prestaties te garanderen.
  • Compacte voetafdruk bespaart bankruimte
  • Uitzonderlijke snelheidscontrole en nauwkeurigheid van ±1%
  • Intuitieve interface zorgt voor een snelle en eenvoudige setup van de pomp, waarbij minder toetsen moeten ingedrukt worden, en er minder fouten gemaakt worden
  • De flip-top 114DV pumphead verzekert een probleemvrij laden van de buisjes binnen slechts enkele seconden voor een hoge nauwkeurigheid en herhaaldelijke stroom, en een lange bruikbaarheid van het buisje
  • Geen onderhoud nodig - Lage wrijvingsmaterialen en lagers
Low-shear peristaltic pumping werd gecreërd door buisjes met rollers samen te drukken. Dit zorgt ervoor dat de vloeistof voortgestuwd wordt. Dit eenvoudige dynamische effect vereist geen verzegeling, of kleppen die lekken, verstoppen of vervangen moeten worden. De vloeistof is volledig ingesloten in het buisje, waardoor het besmettingsrisico geëlimineerd wordt en de validatie vereenvoudigd wordt. De pomp gaat op een voorzichtige manier om met viscose vloeistoffen, en pompen zwevende stoffen en levende cellen met integriteit rond.