Veiligheidsvaten
Leverancier: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10D 10K 10Z 25K 25Z 25ZI 50K 50Z 50ZI 10ZI 10S 10SI 200Z 200ZI 200K 10DI 100ZI 100Z 100K
119-2160EA 286 EUR
119-2160 119-0115 119-0119 119-0123 119-0124 119-0125 119-0126 119-0127 119-0128 119-0120 119-0117 119-0118 119-0164 119-0160 119-0158 119-0111 119-0110 119-0109 119-0108
Veiligheidsvaten
Veiligheidscontainers
Deze veiligheidsvaten zijn geschikt voor comfortabel en veilig gebruik en opslag van grotere hoeveelheden ontvlambare vloeistof.
  • Fabrieksmatig gebruik van ontvlambare vloeistoffen zoals oplosmiddelen
  • Explosieveilig vanwege vonkvangers (verwijderbaar) en drukregelkleppen
  • Kranen en doseerapparaten zijn zelfsluitend
  • Chemicaliënbestendig roestvrij staal van hoge kwaliteit (op basis van capaciteit 0,8-1,5 mm sterk) en PTFE-pakkingen
  • Modellen met zelfsluitende kraan zijn voorzien van afzonderlijke ventilatie voor een maximale flowsnelheid
  • Indicator voor PFA-