Veiligheidstrechters
Leverancier: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TR1 TK51 TK61 TR2 T2 T182 TS TR3 TR2V TK71-180 TK71 TK61-180 TK51-180 TK50-180 TK50 T180
119-2410EA 64.7 EUR
119-2410 119-0132 119-0133 119-0134 119-0131 119-0155 119-0153 119-0152 119-0151 119-0150 119-0149 119-0148 119-0147 119-0146 119-0145 119-0141
Veiligheidstrechters
Trechters Veiligheidstrechters
Roestvrij staal.
  • Veiligheidstrechters: op de container geschroefd - met overvulbeveiliging, vonkenvanger, aarding en sluitkop
  • Verwijderbare vonkenvangers voor eenvoudige reiniging
  • Veiligheidstrechters met plastic dop: veilig en comfortabel vullen van plastic containers (bijvoorbeeld voor het afvoeren van oplosmiddelen)
  • Veiligheidstrechters met zaagtandschroefdraad 2" (S56×4): veilig en comfortabel vullen van combivaten
  • Standaardmodel (I): Ø 120 mm, hoogte boven schroefdraad 140 mm
  • Vlak model (II): Ø 180 mm, hoogte boven schroefdraad 70 mm
  • Insteektrechters met Ø 120 mm
Trechters voor veilig en comfortabel vullen van veiligheidscontainers en andere containers (bijvoorbeeld plastic containers).