Compacte gekoelde incubator met geforceerde convectie, Heratherm®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50125882 50140500
390-0466EA 939 EUR
390-0466 390-1299
Compacte gekoelde incubator met geforceerde convectie, Heratherm®
Incubatoren Compacte tafelincubatoren
Heratherm® Compact-incubator met geforceerde convectie voor uitstekende temperatuuruniformiteit en -stabiliteit en snelle hersteltijden na opening van de deur. Deze eenheid wordt aanbevolen voor gebruik als persoonlijke werkruimte op de laboratoriumtafel en voor BZV/watervervuilingstests. Het apparaat is gemaakt van corrosievrij, eenvoudig te reinigen gegoten polymeer met afgeronde hoeken. De interne verlichting en het venster in de deur vergemakkelijken de observatie van het monster.
  • Eenvoudig te gebruiken interface
  • Schermresolutie 1 °C
  • Weinig werkbladruimte nodig - ideaal voor beperkte ruimte in het laboratorium
  • Eenvoudige kalibratieroutine zorgt voor temperatuurnauwkeurigheid
  • Model met niet-transparante deur voor lichtgevoelige toepassingen
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met twee roestvrijstalen, geperforeerde niet-kantelende legplaten.