VWR®, Bufferoplossingen, Secundaire standaarden
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
84582.260EA 53.5 EUR
84582.260 84583.260 84580.260 84581.260 84584.260 84585.260 84586.260 84587.260 84593.260
VWR®, Bufferoplossingen, Secundaire standaarden
Buffers pH-buffers
  • Nauwkeurig tot ±0,010 pH-eenheden (met uitzondering van buffer 12.454 met nauwkeurigheid van ±0,050 )
  • Volledig traceerbaar voor optimale pH-kalibratie (traceerbaar naar NIST, DIN 19266 en IUPAC)
  • Oplossing gestandaardiseerd bij 25 °C
  • Betrekking tot de temperatuurafhankelijkheid zijn met het batchnummer en de houdbaarheidsdatum op de labels gedrukt
Certificaten: Oplossing gestandaardiseerd bij 25 °C, voldoet aan DIN 17025.
Leveringsinformatie: Geleverd met gedetailleerd analysecertificaat.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable