Broedstoven met dubbele convectie, Heratherm®, Advanced Protocol Security
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51028541 51028542 51028136 51028543 51028138 51028137
390-0479EA 3570 EUR
390-0479 390-0480 390-0473 390-0481 390-0475 390-0474
Broedstoven met dubbele convectie, Heratherm®, Advanced Protocol Security
Incubatoren Standaard incubatoren
Heratherm® Advanced Protocol Security- incubatoren hebben een aanpasbare geforceerde convectie die de gebruiker toestaat om de ventilatorsnelheid aan te passen van 0 tot 100%. De luchtsnelheid kan worden aangepast voor een optimale luchtstroom afhankelijk van de toepassing. Deze eenheden worden aanbevolen voor een breed scala aan veeleisende laboratoriumtoepassingen en voor het testen van de stabiliteit van voedsel en dranken en farmaceutica. De incubatoren hebben een gladde, roestvrijstalen binnenkamer met eenvoudig te reinigen, afgeronde hoeken. De apparaten zijn voorzien van een interne glazen deur zodat monsters kunnen worden bekeken zonder invloed op de stabiliteit van de temperatuur, en hebben een afsluitbare buitendeur voor beperkte toegang. Eenheden kunnen op elkaar worden gestapeld om ruimte te besparen, geen gereedschap of stapeltoebehoren nodig.
  • Ontsmettingsroutine vermindert het risico van kruisbesmetting; cyclus bij 140 °C is gecertificeerd door een geaccrediteerd microbiologisch instituut (IBFE)
  • Intuïtieve gebruikersinterface met grote en fluorescerende display voor eenvoudige temperatuurinstelling
  • Afsluitbare buitendeur en akoestisch alarm als de deur open is voor extra beveiliging en beperking van de toegang
  • Standaard voorzien van een RS232-interface en toegangsopening van 42 mm voor het inbrengen van sensoren voor onafhankelijke gegevensbewaking
Als gevolg van de ontsmettingscyclus bij 140 °C worden micro-organismen tot een minimum teruggebracht, vergelijkbaar met sterilisatie in een cyclus van zes uur. Afzonderlijk autoclaveren van aansluitingen binnen is niet nodig. De veiligheid van monsters is verbeterd met automatisch over- en ondertemperatuuralarm ter bescherming van monsters en incubator. Met de geavanceerde digitale timer kan de eenheid op een bepaald tijdstip worden uitgezet; dit kan worden gebruikt om de celgroei te onderbreken op een bepaald tijdstip: kies tussen instelling in real time of op een bepaald uur. Apparaat wordt in- en uitgeschakeld op de ingestelde tijd - geen energieverspilling wanneer het apparaat niet in gebruik is. Eenheden hebben een aansluiting voor een optionele monstersensor die de exacte monstertemperatuur meet, en deze wordt afzonderlijk op het scherm weergegeven.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met twee geperforeerde roestvrijstalen platen. Een groot aantal opties en accessoires is verkrijgbaar, waaronder een optionele monstersensor en legplaten voor diverse toepassingen. In de fabriek aangebrachte opties bevatten een links scharnierende deur, en extra toegangsopeningen - neem contact op voor meer informatie.
Opgelet: * Let op: de ruimtelijke variatie van de temperatuur is van de temperatuur iets hoger met de ventilator uit - in deze modus drogen de monsters minder snel uit.