Chirurgische handschoenen, latex, steriel, Vasco® OP Sensitive
Leverancier: B. Braun
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6081037 6081010 6081029 6081045 6081053 6081060 6081002
BRAU6081037EA 131 EUR
BRAU6081037 BRAU6081010 BRAU6081029 BRAU6081045 BRAU6081053 BRAU6081060 BRAU6081002
Chirurgische handschoenen, latex, steriel, Vasco® OP Sensitive
Handschoenen
Deze anatomisch gevormde natuurrubberlatex handschoenen zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen in operatiekamers en bij aseptische werkprocedures. De speciale wasprocedures en een netachtige structuur als voering zorgen ervoor dat de handschoen eenvoudig (dubbel) aangetrokken kan worden. Het ergonomisch ontwerp garandeert een perfecte pasvorm en een hoog comfort, handvermoeidheid wordt voorkomen.
  • Poedervrij, microgestructureerde afwerking
  • Latexvrije polymeer coating aan de binnenzijde om de handschoen eenvoudig aan te trekken
  • De conische manchet