Hand cleansing pastes, Pulac
Leverancier: Plum Safety
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0818 0815
115-1366EA 24.9 EUR
115-1366 115-1365
Hand cleansing pastes, Pulac
Huidverzorging Zepen en huidreinigingsmiddelen
Special hand cleansing paste. Specially developed to remove paints, resin, glue and other sticky grime.
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser system MP2000
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904