Regenerating hand creams, Handy Creme
Leverancier: Plum Safety
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2461
PLUM2461EA 4.6 EUR
PLUM2461
Regenerating hand creams, Handy Creme
Huidverzorging Huidcrèmes Handcrèmes
Lotion-like regenerating skin care cream for dry and sensitive skin.
  • Without perfume
  • Helps the skin restore its natural barriere function
  • For dispenser systems MP2000
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904