Cleanroom doekjes, vochtig, steriel, Vertex®
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX3042P TX3049P TX3044P
115-1412EA 74.3 EUR
115-1412 115-1410 115-1890
Cleanroom doekjes, vochtig, steriel, Vertex®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Deze doekjes vervaardigd uit polyester van 100% continue vezels zijn uit zuiver materiaal gemaakt en verwerkt met Texwipe's Vertex® -productiesysteem. Het Vertex®-productieproces reinigt en bewerkt doekjes in een geïntegreerde, handenvrije micro-omgeving. De doekjes zijn vervaardigd in een ISO Klasse 3 omgeving met een kleine fysieke voetafdruk, wat zorgt voor een duurzamer proces.
  • Doekjes met afgedichte randen
  • Speciaal ontwerp zorgt ervoor dat de doekjes zacht aanvoelen en een hoog absorptievermogen hebben
  • Ideaal te gebruiken op gevoelige oppervlakken of toepassingen
  • De doekjes bevatten geen cytotoxische extraheerbare stoffen en zijn pyrogeenvrij
  • Vooraf bevochtigd met 70% IPA van USP-kwaliteit en 30% USP-gezuiverd water (TX3042P+TX3049P) of met 70% gedenatureerd ethanol (TX3044P)
  • TX3044P: Ethanol is een effectief reinigingsmiddel, omdat het minder toxisch en minder irriterend is voor de ogen dan IPA
Geschikt voor cleanrooms Klasse A, ISO 3.
Verpakking: Verpakt in een gemakkelijk te gebruiken hersluitbare zak met schuifsluiting en veiligheidszegel die weinig ruimte inneemt.