Extractiehulzen, hoge zuiverheid, glas, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2814-199 2814-432 2814-300 2814-259 2814-533
WHAT2814-199EA 299 EUR
WHAT2814-199 515-9012 WHAT2814-300 WHAT2814-259 WHAT2814-533
Extractiehulzen, hoge zuiverheid, glas, Whatman™
Extractors Extractiehulzen
Cytiva's Whatman 100% borosilicaatglas microvezel (HP-GF) hulzen zijn ontworpen voor gebruik met de meeste Soxhlet-apparaten. Ze zijn zeer geschikt voor controle van luchtverontreiniging wanneer analyse van hete en zure gassen vereist is.
  • Bestand tegen temperaturen tot 500 °C
  • Bindmiddelvrij, zonder chemische additieven
  • Ontworpen voor gebruik met de meeste commercieel beschikbare Soxhlet-apparaten
  • Effectief wanneer gebruikt met solventen die incompatibel zijn met cellulose materialen
Toepassingen voor glazen Soxhlet-extractiehuls:
Analyse van heteMore Product Information