Conische afdichtingen voor filterkolven
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
292020001 292022705 292022302 292023204 292023607 292023907 292024303 292021203 292021709
511-0018EA 53.7 EUR
511-0018 511-0027 511-0026 511-0028 511-0029 SCOT292023907 SCOT292024303 511-0019 511-0025
Conische afdichtingen voor filterkolven
Steunen Steunhoezen
EPDM-rubber.
Conische afdichting om tussen filtertrechter en filterkolf te plaatsen.