PCR-platen, 384-well, Armadillo, ABgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AB-3384 BC-2384 AB-3384/Y AB-3384/R AB-3384/O AB-2384 AB-3384/B BC-2384/O AB-2384/Y AB-2384/R AB-2384/O AB-2384/G AB-2384/B AB-3384/G BC-3384/G BC-3384/Y BC-2384/B BC-3384/O BC-2384/G BC-3384/B BC-3384 BC-2384/Y BC-2384/R BC-3384/R
732-1579EA 434 EUR
732-1579 732-1583 732-2808 732-2807 732-1582 732-1575 732-1580 732-1586 732-2792 732-2791 732-1578 732-1577 732-1576 732-1581 732-1589 732-2822 732-1584 732-1590 732-1585 732-1588 732-1587 732-2800 732-2799 732-2821
PCR-platen, 384-well, Armadillo, ABgene®
Microplaten PCR-platen
Armadillo™ 384-well PCR platen combineren de stevigheid van een kader vervaardigd uit polycarbonaat met dun-gelaagde polypropyleen putjes die zorgen voor een superieure thermal cyclying prestatie in alle omstandigheden, zonder te verbuigen. Alle formats zijn beschikbaar met doorzichtige of witte putjes met het hoogste gevoeligheidsniveau voor alle PCR en qPCR reacties.
  • Optisch doorzichtige skirt aids visualisatie van vloeistoffen en aids stacking in geautomatiseerde behandelingssystemen.
  • Een verhoogd design van de rand zorgt voor een verbeterd oppervlak
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable