Onafgewerkte draaibare verdampingskolven, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
210282471 210282406 210283608 210284407 210285403 210286305
SCOT210282471EA 0 EUR
SCOT210282471 SCOT210282406 SCOT210283608 SCOT210284407 SCOT210285403 SCOT210286305
Onafgewerkte draaibare verdampingskolven, DURAN®
Kolven Kolven voor rotatieverdampers
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurverandering door minimale thermische expansie
Voor glasmanipulators. Zonder slijpstuk.