Kraanpluggen, voor dubbele boring, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
286037308 286036706
SCOT286037308EA 23.8 EUR
SCOT286037308 SCOT286036706
Kraanpluggen, voor dubbele boring, DURAN®
Afsluitersleutels
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance