Fast green FCF
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
21295.01 21295.02
SERA21295.01EA 0 EUR
SERA21295.01 SERA21295.02
Fast green FCF
Fast green FCF
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Smeltpunt: 290 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013053
CAS nummer: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970