Cytidine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
0717.1 0717.2
ROTH0717.1EA 0 EUR
ROTH0717.1 ROTH0717.2
Cytidine
Cytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006545
CAS nummer: 65-46-3
EINECS: 200-610-9