Dipentyl phthalate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
357360250
357361000
357365001
ACRO357360250EA
171
EUR
ACRO357360250
ACRO357361000
ACRO357365001
Dipentyl phthalate 97%
Dipentyl phthalate
Formule:
C₁₈H₂₆O₄ Kookpunt: 342 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –55 °C Dichtheid: 1,023 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041934 CAS nummer: 131-18-0 EINECS: 205-017-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4885 to 1.4905 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |