2-Propyl-1-heptanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Propylheptan-1-ol, 2-n-Propyl-1-heptanol
H50340.03 H50340.06
H50340.03EA 217 EUR
H50340.03 H50340.06
2-Propyl-1-heptanol ≥98%
2-Propyl-1-heptanol
Purity: 98% CAS No.: 10042-59-8 Molecular Formula: C10H22O Formula Weight: 158.28 MDL No.: MFCD00046768
Formule: C₁₀H₂₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046768
CAS nummer: 10042-59-8
EINECS: 233-126-1