(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20890.06
B20890.14
B20890.06EA
27.6
EUR
B20890.06
B20890.14
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one ≥98%
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Purity: 98+%
CAS No.: 3188-00-9
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Characteristic
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 1341334
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00010423
Formule:
C₅H₈O₂ Kookpunt: 138…139 °C Dichtheid: 1,034 Vlampunt: 39 °C (102 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010423 CAS nummer: 3188-00-9 EINECS: 221-685-4 UN: 1224 ADR: 3,III |