Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
786-511 786-512
786-511EA 489 EUR
786-511 786-512
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132851
CAS nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6