2,4'-Bipyridyl ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H27366.MD H27366.03
H27366.MDEA 87.7 EUR
H27366.MD H27366.03
2,4'-Bipyridyl ≥97%
2,4'-Bipyridyl
Purity: 97% CAS No.: 581-47-5 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 281° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006217
Formule: C₁₀H₈N₂
Kookpunt: 281 °C
Smeltpunt: 59…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006217
CAS nummer: 581-47-5
EINECS: 209-467-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III