2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26218.MC H26218.ME
H26218.MCEA 93.4 EUR
H26218.MC H26218.ME
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 348-27-6 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD06797918
Formule: C₇H₅FO₂
Smeltpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797918
CAS nummer: 348-27-6
EINECS: None