3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19325.03
L19325.06
L19325.03EA
81.2
EUR
L19325.03
L19325.06
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 405-05-0
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 3234259
Formule:
C₇H₅FO₂ Smeltpunt: 121…124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016626 CAS nummer: 405-05-0 |