DEAE-Dextran
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Diethylaminoethyl dextran
18686.01 18686.02
SERA18686.01EA 0 EUR
SERA18686.01 SERA18686.02
DEAE-Dextran
DEAE-Dextran
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081561
CAS nummer: 9015-73-0