Olie rood O, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: CI 26125
M-Clarity™ quality level = MQ200
O0625-100G O0625-25G
O0625-100GEA 118 EUR
O0625-100G O0625-25G
Olie rood O, Sigma-Aldrich®
Oil red O
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003898
CAS nummer: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf1c956930df08071efb524f4187901ba141b2b&vid=c1a14a8cef5a52471840b3fc4222a9fec2bf00d2&prid=web&clid=SAPDAM