Cyclopentylacetyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L14562.06 L14562.14
L14562.06EA 79.4 EUR
L14562.06 L14562.14
Cyclopentylacetyl chloride ≥97%
Cyclopentylacetyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 1122-99-2 Molecular Formula: C7H11ClO Formula Weight: 146.62 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4625 Odour: Pungent Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 1906113 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00236031
Formule: C₇H₁₁ClO
Kookpunt: 186 °C
Dichtheid: 1,087
Vlampunt: 71 °C (160 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236031
CAS nummer: 1122-99-2
UN: 3265
ADR: 8,II