N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
402280250
402280050
ACRO402280250EA
457
EUR
ACRO402280250
ACRO402280050
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine 97%
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine
Formule:
C₉H₂₄N₄ Kookpunt: 102 °C (1 mmHg) Vlampunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008213 CAS nummer: 4605-14-5 EINECS: 225-007-8 UN: 2735 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |