2-Chloro-N-methylacetamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32362.06 H32362.14
H32362.06EA 67.4 EUR
H32362.06 H32362.14
2-Chloro-N-methylacetamide ≥97%
2-Chloro-N-methylacetamide
Purity: 97% CAS No.: 96-30-0 Molecular Formula: C3H6ClNO Formula Weight: 107.54 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00018913
Formule: C₃H₆ClNO
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018913
CAS nummer: 96-30-0
EINECS: 202-497-1