Alizarin red S (sodium salt)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
0348.1 0348.2
ROTH0348.1EA 0 EUR
ROTH0348.1 ROTH0348.2
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013049
CAS nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8